Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Méthoxy-4-méthylcoumarine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1393-5G
TCIAM1393-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAM1393-5G
7-Méthoxy-4-méthylcoumarine ≥98.0% (par GC)
7-Méthoxy-4-méthylcoumarine


Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Point d'ébullition: 130 - 144 °C (0,3 -rr)
Point de fusion: 169.6…170 °C
Numéro MDL: MFCD00009773
Numéro CAS: 2555-28-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03751cdc173d96562a8706867f0a10cbbf9ad897&vid=03751cdc173d96562a8706867f0a10cbbf9ad897&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité