Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Methylphthalazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

M1394-1G
TCIAM1394-1GEA 394 EUR InStock
TCIAM1394-1G
6-Methylphthalazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Methylphthalazine


Formule: C₉H₈N₂
Numéro MDL: MFCD03844800
Numéro CAS: 78032-05-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b4a2ee36b6cd7948a1ed842c04466d8574b7f2b&vid=9b4a2ee36b6cd7948a1ed842c04466d8574b7f2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité