Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate ≥90.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate, 2-Carbomethoxy-3-thiophenesulphonyl chloride

M1404-5G
TCIAM1404-5GEA 116 EUR InStock
TCIAM1404-5G
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate ≥90.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl-3-(chlorosulphonyl)thiophene-2-carboxylate


Formule: C₆H₅ClO₄S₂
MW: 240,6845 g/mol
Point de fusion: 63°C
Numéro MDL: MFCD00068160
Numéro CAS: 59337-92-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité