Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-methyl-15-phenylpentadecanoate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: beta-Methylbenzenepentadecanoic Acid Methyl Ester, 3-Methyl-15-phenylpentadecanoic Acid Methyl Ester, Methyl beta-Methylbenzenepentadecanoate

M1407-100MG
TCIAM1407-100MGEA 234 EUR InStock
TCIAM1407-100MG
Methyl-3-methyl-15-phenylpentadecanoate ≥95.0% (par GC)
Methyl-3-methyl-15-phenylpentadecanoate


Formule: C₂₃H₃₈O₂
MW: 346,56 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD04038423
Numéro CAS: 88336-88-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité