Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxychalcone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methoxybenzylidenacetophenone, 3-(4-Methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one

M1409-25G
TCIAM1409-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAM1409-25G
4-Méthoxychalcone ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxychalcone


Formule: C₁₆H₁₄O₂
MW: 238,29 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (19 -rr)
Point de fusion: 210…211 °C
Numéro MDL: MFCD00017179
Numéro CAS: 959-33-1
EINECS: 213-499-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bae93a03803453acfc025d838f2bcec88fe1747a&vid=bae93a03803453acfc025d838f2bcec88fe1747a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité