Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Methylenedi-2-naphthol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1410-25G
TCIAM1410-25GEA 189 EUR InStock
TCIAM1410-25G
1,1'-Methylenedi-2-naphthol ≥97.0% (par GC)
1,1'-Methylenedi-2-naphthol


Formule: C₂₁H₁₆O₂
MW: 300,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046470
Numéro CAS: 1096-84-0
EINECS: 214-145-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité