Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-4-phenylbut-3-yn-2-ol

M1415-1G
TCIAM1415-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAM1415-1G
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol ≥98.0% (par GC)
4-Phenyl-2-methyl-3-butyn-2-ol


Formule: C₁₁H₁₂O
MW: 160,2100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041572
Numéro CAS: 1719-19-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=862f52b5a095b91d726a350b3c53b206b3cd86cf&vid=862f52b5a095b91d726a350b3c53b206b3cd86cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité