Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

M1433-5G
TCIAM1433-5GEA 66 EUR InStock
TCIAM1433-5G
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1H,1H,5H-Octafluoropentyl methacrylate


Formule: C₉H₈F₈O₂
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00039278
Numéro CAS: 355-93-1
EINECS: 206-596-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité