Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Méthoxybutyrophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)butan-1-one

M1436-5G M1436-1G
TCIAM1436-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAM1436-5G TCIAM1436-1G
4'-Méthoxybutyrophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Méthoxybutyrophénone


Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (1 -rr)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1,0451 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027138
Numéro CAS: 4160-51-4
EINECS: 223-995-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9035ac1fe7869812313e3aba4f013b278d801c92&vid=9035ac1fe7869812313e3aba4f013b278d801c92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité