Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-methoxy-5-nitrobenzoate

M1437-5G
TCIAM1437-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAM1437-5G
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-2-methoxy-5-nitrobenzoate


Formule: C₉H₉NO₅
MW: 211,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673023
Numéro CAS: 34841-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=130c925e632343119ebd2ae85ab2c0639fb33c54&vid=130c925e632343119ebd2ae85ab2c0639fb33c54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 103.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité