Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle ≥95.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
M1442-200MG
TCIAM1442-200MGEA 112 EUR InStock
TCIAM1442-200MG
Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle ≥95.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Sulfate de 1-méthoxy-5-méthylphénazinium et de méthyle
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₅S
Point de fusion: 172°C
Numéro MDL: MFCD00040648
Numéro CAS: 65162-13-2
EINECS: 265-579-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c867fb52577541e2524d7db0671bfcacff079a7d&vid=38a94511bbdd91801019dd2d1027bb266fde37ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Enzyme detection test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité