Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methyl-1-phenylpropylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1-Methylaminopropyl)benzene

M1444-5ML
TCIAM1444-5MLEA 158 EUR InStock
TCIAM1444-5ML
N-Methyl-1-phenylpropylamine ≥98.0% (par GC)
N-Methyl-1-phenylpropylamine


Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD04038424
Numéro CAS: 7713-71-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité