Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(+)-3-Methoxypropylene Carbonate, (R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-2-oxo-1,3-dioxolane

M1451-25G
TCIAM1451-25GEA 253 EUR InStock
TCIAM1451-25G
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-4-(Methoxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one


Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321303
Numéro CAS: 185836-34-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +47.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité