Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyltributylphosphonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyltributylphosphoniumiodide

M1455-25G M1455-5G
TCIAM1455-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM1455-25G TCIAM1455-5G
Methyltributylphosphonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Methyltributylphosphonium iodide


Formule: C₁₃H₃₀IP
MW: 344,2555 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031626
Numéro CAS: 1702-42-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64dd94314795ceda7750f10f631db5c764a72811&vid=64dd94314795ceda7750f10f631db5c764a72811&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité