Methylenebis[dimethyl(2-pyridyl)silane] ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-[Methylenebis(dimethylsilylene)]bispyridine, Bis[dimethyl(2-pyridyl)silyl]methane
M1460-100MG
TCIAM1460-100MGEA 570 EUR InStock
TCIAM1460-100MG
Methylenebis[dimethyl(2-pyridyl)silane] ≥95.0% (par GC)
Methylenebis[dimethyl(2-pyridyl)silane]
Formule: C₁₅H₂₂N₂Si₂
MW: 286,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797120
Numéro CAS: 243468-48-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité