Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-methoxy-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-methoxy-2-naphthoate, 3-Methoxy-2-naphthoic acid methyll ester

M1462-5G
TCIAM1462-5GEA 143 EUR InStock
TCIAM1462-5G
Methyl-3-methoxy-2-naphthoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-methoxy-2-naphthoate


Formule: C₁₃H₁₂O₃
MW: 216,2300 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point de fusion: 49°C
Numéro MDL: MFCD00454253
Numéro CAS: 13041-60-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3e3c5cb31a00067150781172c3061f5639c1ae0&vid=d3e3c5cb31a00067150781172c3061f5639c1ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité