2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Methyl(pyridin-2-yl)amino)ethanol, N-Methyl-N-(2-pyridyl)ethanolamine, 2-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamino]pyridine
M1468-5G
TCIAM1468-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM1468-5G
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(N-Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD02667633
Numéro CAS: 122321-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité