Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Formyl-3-picoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1470-1G
TCIAM1470-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAM1470-1G
2-Formyl-3-picoline ≥98.0% (par GC)
2-Formyl-3-picoline


Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: 8°C
Point d'éclair: 73°C
Numéro MDL: MFCD02181144
Numéro CAS: 55589-47-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0744506b474f20b8e1c3feb7746fa13fdbf649bd&vid=0744506b474f20b8e1c3feb7746fa13fdbf649bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité