Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methoxy-N-methyl-2-furancarboxamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Methoxy-N-methyl-2-furamide, N-Methoxy-N-methylfuran-2-carboxamide

M1476-1G
TCIAM1476-1GEA 109 EUR InStock
TCIAM1476-1G
N-Methoxy-N-methyl-2-furancarboxamide ≥98.0% (par GC)
N-Methoxy-N-methyl-2-furancarboxamide


Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06804576
Numéro CAS: 95091-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 37.0 to 41.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité