Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxyphenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1480-5G
TCIAM1480-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAM1480-5G
4-Methoxyphenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside


Formule: C₂₇H₂₇NO₁₁
MW: 541,51 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797125
Numéro CAS: 138906-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +52.0 to +56.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité