Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1482-5G
TCIAM1482-5GEA 207 EUR InStock
TCIAM1482-5G
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-beta-D-galactopyranoside


Formule: C₁₆H₂₂O₇
MW: 326,35 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797127
Numéro CAS: 144985-19-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=1,methanol)
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité