Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-(Methoxycarbonyl)benzo-15-crown-5 (4'-(Methoxycarbonyl)benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1489-1G
TCIAM1489-1GEA 610 EUR InStock
TCIAM1489-1G
4'-(Methoxycarbonyl)benzo-15-crown-5 (4'-(Methoxycarbonyl)benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥96.0% (par GC)
4'-(Methoxycarbonyl)benzo-15-crown-5 (4'-(Methoxycarbonyl)benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)


Formule: C₁₆H₂₂O₇
Point de fusion: 82°C
Numéro MDL: MFCD06797129
Numéro CAS: 56683-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b17a2887c142c2879643f9b0baabca8f584cd53&vid=9b17a2887c142c2879643f9b0baabca8f584cd53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité