Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methylstilbene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1492-5G
TCIAM1492-5GEA 343 EUR InStock
TCIAM1492-5G
4-Methylstilbene ≥98.0% (par GC)
4-Methylstilbene


Formule: C₁₅H₁₄
Numéro MDL: MFCD00452726
Numéro CAS: 4714-21-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f667b08cc649802b3e8830c302de287109e9d882&vid=f667b08cc649802b3e8830c302de287109e9d882&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité