Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-ɑ-D-mannopyranoside ≥95.0% (par HPLC) (contains ca. 5% beta-isomer)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-α-D-mannopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(methylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate

M1501-5G
TCIAM1501-5GEA 401 EUR InStock
TCIAM1501-5G
Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-ɑ-D-mannopyranoside ≥95.0% (par HPLC) (contains ca. 5% beta-isomer)
Methyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-alpha-D-mannopyranoside


Formule: C₁₅H₂₂O₉S
MW: 378,39 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00080808
Numéro CAS: 64550-71-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +90.0 to +98.0 deg (C=1,chloroform)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité