Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Methylenebis(benzenesulphonyl Chloride) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(4-chlorosulphonylphenyl)methane

M1556-1G
TCIAM1556-1GEA 312 EUR InStock
TCIAM1556-1G
4,4'-Methylenebis(benzenesulphonyl Chloride) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Methylenebis(benzenesulphonyl Chloride)


Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O₄S₂
MW: 365,24 g/mol
Numéro CAS: 3119-64-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité