4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1588-5G
TCIAM1588-5GEA 184 EUR InStock
TCIAM1588-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-benzyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₄₁H₄₂O₇
MW: 646,78 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797131
Numéro CAS: 143536-99-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -19.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité