Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-O-(4-methylbenzoyl)-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1590-1G
TCIAM1590-1GEA 379 EUR InStock
TCIAM1590-1G
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-O-(4-methylbenzoyl)-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-O-(4-methylbenzoyl)-beta-D-galactopyranoside


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=080b6231dd7393486324a324ec44909fdbb6dd4d&vid=9be208602d65f30aab9b6b7892125cc1c88b9a0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +18.0 deg (C=1,chloroform)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité