4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
M1592-1G
TCIAM1592-1GEA 178 EUR InStock
TCIAM1592-1G
4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-benzyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,4,6-tri-O-benzyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₃₄H₃₆O₇
MW: 556,66 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797134
Numéro CAS: 247027-79-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité