Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1609-1G
TCIAM1609-1GEA 115 EUR InStock
TCIAM1609-1G
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside


Formule: C₃₅H₃₁NO₈
MW: 593,63 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797139
Numéro CAS: 129575-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 130.0 to 136.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +89.0 to +95.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité