Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxyphenyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1615-1G
TCIAM1615-1GEA 187 EUR InStock
TCIAM1615-1G
4-Methoxyphenyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranoside ≥95.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside


Formule: C₃₅H₃₃NO₈
MW: 595,65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 129575-89-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +59.0 to +63.0 deg (C=1,CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité