Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxyphenyl-2-azido-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside

Fournisseur: TCI

M1617-1G
TCIAM1617-1GEA 396 EUR InStock
TCIAM1617-1G
4-Methoxyphenyl-2-azido-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
4-Methoxyphenyl-2-azido-3,6-di-O-benzyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside


Formule: C₂₇H₂₉N₃O₆
MW: 491,54 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1272755-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 8.35 to 8.65 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité