Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Methoxyformanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1623-5G
TCIAM1623-5GEA 129 EUR InStock
TCIAM1623-5G
4'-Methoxyformanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Methoxyformanilide


Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 159°C
Numéro MDL: MFCD00086774
Numéro CAS: 5470-34-8
EINECS: 226-802-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité