Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1628-1G
TCIAM1628-1GEA 411 EUR InStock
TCIAM1628-1G
Methyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥95.0% (par HPLC)
Methyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-beta-L-fucopyranoside


Formule: C₂₈H₃₂O₄S
MW: 464,62 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797141
Numéro CAS: 107802-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 0.0 to +3.0 deg (C=1, CHCl3)
Solubility in Chloroform very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité