Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-γ-cyclodextrin ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1645-200MG
TCIAM1645-200MGEA 277 EUR InStock
TCIAM1645-200MG
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-γ-cyclodextrin ≥90.0% (par HPLC)
Mono-6-O-(p-toluenesulphonyl)-gamma-cyclodextrin


Formule: C₅₅H₈₆O₄₂S
MW: 1451,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 97227-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Specific rotation [a]20/D +146 to +151 deg (C=4, DMSO) (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité