Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

M1647-5G
TCIAM1647-5GEA 227 EUR InStock
TCIAM1647-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-ɑ-D-mannopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranoside


Formule: C₂₁H₂₆O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 17042-40-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +70.0 to +74.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité