Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyltrioctylammonium bis(trifluorméthylsulfonyl )imide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyl-N,N-dioctyloctan-1-aminium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide

M1660-5G
TCIAM1660-5GEA 77 EUR InStock
TCIAM1660-5G
Méthyltrioctylammonium bis(trifluorméthylsulfonyl )imide ≥98.0% (sur base azote total)
Méthyltrioctylammonium bis(trifluorméthylsulfonyl )imide


Formule: C₂₇H₅₄F₆N₂O₄S₂
MW: 648,86 g/mol
Numéro MDL: MFCD08275364
Numéro CAS: 375395-33-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf350d25ef314e56880617a3f300be3ce0b0e49c&vid=bf350d25ef314e56880617a3f300be3ce0b0e49c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité