Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1662-5G
TCIAM1662-5GEA 297 EUR InStock
TCIAM1662-5G
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one ≥98.0% (par GC)
7-Methoxy-1,4-benzothiazin-3-one


Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD02660686
Numéro CAS: 22726-30-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité