Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-3-oxo-1-phenylpyrazolidine, 4-Methyl-1-phenyl-3-pyrazolidone

M1667-25G
TCIAM1667-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAM1667-25G
4-Methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Methyl-1-phenylpyrazolidin-3-one


Formule: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,2151 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044800
Numéro CAS: 2654-57-1
EINECS: 220-180-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 137.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité