Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-(Methylthio)acetanilide

Fournisseur: TCI

M1671-25G
TCIAM1671-25GEA 179 EUR InStock
TCIAM1671-25G
3'-(Methylthio)acetanilide
3'-(Methylthio)acetanilide


Formule: C₉H₁₁NOS
Numéro CAS: 2524-78-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8f4545a99b96fdc98d3f6cdfd4d56eb62e683c0&vid=a8f4545a99b96fdc98d3f6cdfd4d56eb62e683c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité