Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Méthylthio)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Methylmercapto)aniline

M1673-25G
TCIAM1673-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM1673-25G
3-(Méthylthio)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Méthylthio)aniline


Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Densité: 1,1464 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007793
Numéro CAS: 1783-81-9
EINECS: 217-232-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70065460e2d2ada0b6731e9cef12c43d2d1d471f&vid=70065460e2d2ada0b6731e9cef12c43d2d1d471f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité