Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Méthylthio)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Methylmercapto)aniline

M1674-25G
TCIAM1674-25GEA 123 EUR InStock
TCIAM1674-25G
4-(Méthylthio)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Méthylthio)aniline


Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 273°C
Point de fusion: 156…158 °C
Densité: 1,1379 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007889
Numéro CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be738dd095180747fe91e3c2b033a2a528755434&vid=be738dd095180747fe91e3c2b033a2a528755434&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité