Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxybenzamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1679-5G
TCIAM1679-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM1679-5G
4-Méthoxybenzamide ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxybenzamide


Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 295°C
Point de fusion: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00007995
Numéro CAS: 3424-93-9
EINECS: 222-319-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c23d3059a5fe00905d774bdfd6ee934f4084918&vid=9c23d3059a5fe00905d774bdfd6ee934f4084918&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité