Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methylguanidine sulphate ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

M1691-25G
TCIAM1691-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAM1691-25G
1-Methylguanidine sulphate ≥97.0% (sur base azote total)
1-Methylguanidine sulphate


Formule: C₂H₇N₃
MW: 244,27 g/mol
Point de fusion: 240°C
Numéro CAS: 598-12-9
EINECS: 209-918-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité