Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-4,5-diphényl-1,3-thiazole ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1705-5G
TCIAM1705-5GEA 102 EUR InStock
TCIAM1705-5G
2-Méthyl-4,5-diphényl-1,3-thiazole ≥97.0% (par GC)
2-Méthyl-4,5-diphényl-1,3-thiazole


Formule: C₁₆H₁₃NS
MW: 251,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00186396
Numéro CAS: 3755-83-7
EINECS: 223-161-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité