Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-5-acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Neu5Ac[1Me,4789Ac]-SPh, Methyl (Phenyl 5-Acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-2-thio-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosid)onate

M1706-1G
TCIAM1706-1GEA 373 EUR InStock
TCIAM1706-1G
Methyl-5-acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosylonate ≥97.0% (par HPLC)
Methyl-5-acetamido-4,7,8,9-tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-2-S-phenyl-2-thio-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosylonate


Formule: C₂₆H₃₃NO₁₂S
MW: 583,61 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01310904
Numéro CAS: 155155-64-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -115 to -127 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité