Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

M1711-5G
TCIAM1711-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAM1711-5G
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride


Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00130091
Numéro CAS: 61341-26-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24465020a25a170c8a8c057dcc682e58825e838c&vid=24465020a25a170c8a8c057dcc682e58825e838c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité