Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Méthoxypropiophénone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1719-25G
TCIAM1719-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAM1719-25G
4'-Méthoxypropiophénone ≥97.0% (par GC)
4'-Méthoxypropiophénone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 275°C
Point de fusion: ∼37.5 °C
Densité: ~ 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00009310
Numéro CAS: 121-97-1
EINECS: 204-512-7
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4620e8e4871be7ed445553d0708047ec04b25625&vid=4620e8e4871be7ed445553d0708047ec04b25625&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité