Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Méthylformanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M1721-5G
TCIAM1721-5GEA 194 EUR InStock
TCIAM1721-5G
4'-Méthylformanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Méthylformanilide


Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point de fusion: 53°C
Numéro CAS: 3085-54-9
EINECS: 221-400-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7243822c94b07fa96db165458b0c18b51e34f51a&vid=7243822c94b07fa96db165458b0c18b51e34f51a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité