Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methoxychlor ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

M1736-25G
TCIAM1736-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAM1736-25G
Methoxychlor ≥95.0% (par GC)
Methoxychlor


Formule: C₁₆H₁₅Cl₃O₂
Numéro MDL: MFCD00000803
Numéro CAS: 72-43-5
EINECS: 200-779-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05990
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité