Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthylindole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-1H-indole

M1745-1G
TCIAM1745-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAM1745-1G
4-Méthylindole ≥98.0% (par GC)
4-Méthylindole


Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Point de fusion: 5°C
Densité: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 109°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005668
Numéro CAS: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b16a797cab678ac462cebf174c9278cf558254c3&vid=b16a797cab678ac462cebf174c9278cf558254c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité